missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-dimetilaminobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021326
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
99-64-9
C9H11NO2
165.192
MFCD00002497
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
66837
ácido 3-(dimetilamino)benzoico
CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
99-64-9
C9H11NO2
165.192
MFCD00002497
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-dimethylamino, m-dimethylamino benzoic acid, m-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-m-aminobenzoic acid, 3-dimethylamino-benzoic acid, 3-n,n-dimethylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-dimethylamino, m-dimethylamino-benzoic acid
66837
ácido 3-(dimetilamino)benzoico
CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O

3-Dimethylaminobenzoic acid is used as a benzoic acid derivative.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 3-dimetilaminobenzoico se utiliza como derivado del ácido benzoico.

Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml). Insoluble en agua.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminobenzoic acid
Punto de fusión 148°C to 153°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2208586
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'