Learn More
3-Dimetilaminoacroleína, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228611
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
927-63-9
C5H9NO
99.13
MFCD00006999
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
638320
CN(C)\C=C\C=O
927-63-9
C5H9NO
99.13
MFCD00006999
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
3-dimethylaminoacrolein, 3-dimethylaminoacrylaldehyde, 3-dimethylamino acrylaldehyde, 3-dimethylamino acrolein, 2-propenal, 3-dimethylamino, e-3-dimethylamino acrylaldehyde, e-3-dimethylamino prop-2-enal, 3-dimethylamino propenal, 2e-3-dimethylamino prop-2-enal, .beta.-dimethylamino acrolein
638320
CN(C)\C=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminoacrolein
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 270°C to 273°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.77
Nombre IUPAC (E)-3-(dimetilamino)prop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylaminoacrolein, 90%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.