Learn More
3-Dimethylamino-1-propanol 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 115881000
Detalles adicionales : CAS : 3179-63-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406920
  • 26.60€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
3179-63-3
103.16
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
76646
CN(C)CCCO
C5H13NO
MFCD00002945
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
3-(dimethylamino)propan-1-ol
Especificaciones
100g
0.8860g/mL
Authentic
1.4350 to 1.4370
6.85 mPa.s (20°C)
Colorless to Yellow
99%
98.5
99%
(CH3)2N(CH2)3OH
04, I, 433
Solubility in water: soluble
CN(C)CCCO
103.16
103.16
99%
3-Dimethylamino-1-propanol
54°C
Glass bottle
0.886
159.0°C
-35.0°C
3179-63-3
100.0
C5H13NO
MFCD00002945
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
3-(dimethylamino)propan-1-ol
76646
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos