Learn More
3-Dimetilamino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-115580
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
3179-63-3
C5H13NO
103.17
MFCD00002945
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
76646
3-(dimetilamino)propan-1-ol
CN(C)CCCO
3179-63-3
C5H13NO
103.17
MFCD00002945
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
76646
3-(dimetilamino)propan-1-ol
CN(C)CCCO
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylamino-1-propanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8860g/mL
Punto de ebullición 159.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 5 g
Beilstein 04, I, 433
Gravedad específica 0.886
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 6.85 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.