missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-(difluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7029200
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4837-19-8
C8H6F2O3
188.13
MFCD00236224
OKKDGIXOKWOMRD-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-difluoromethoxy, 3-difluoromethoxy-benzoic acid, acmc-20anix, 3-difluoromethoxy benzoicacid, 3-carboxy-alpha,alpha-difluoroanisole
842614
ácido 3-(difluorometoxi)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4837-19-8
C8H6F2O3
188.13
MFCD00236224
OKKDGIXOKWOMRD-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 3-difluoromethoxy, 3-difluoromethoxy-benzoic acid, acmc-20anix, 3-difluoromethoxy benzoicacid, 3-carboxy-alpha,alpha-difluoroanisole
842614
ácido 3-(difluorometoxi)benzoico
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)F)C(=O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 105°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.13
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'