Learn More
3-(Difluorometoxi)anilina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258955
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
22236-08-4
C7H7F2NO
159.14
MFCD00236221
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
2774110
3-(difluorometoxi)anilina
NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
22236-08-4
C7H7F2NO
159.14
MFCD00236221
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
3-difluoromethoxy aniline, m-difluoromethoxyaniline, benzenamine, 3-difluoromethoxy, 3-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 3-difluoromethoxy phenylamine, pubchem8466, acmc-1ckmq, a,a-difluoro-m-anisidine, 3-difluoromethoxyphenylamine
2774110
3-(difluorometoxi)anilina
NC1=CC(OC(F)F)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3-(Difluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 72.0°C to 76.0°C (4.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Difluoromethoxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.