Learn More
3-Dietilamino-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10651785
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
622-93-5
C7H17NO
131.22
MFCD00002947
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
3-diethylamino-1-propanol, 3-diethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propanol, 3-diethylamino propyl alcohol, n,n-diethyl-3-hydroxypropylamine, diethylpropanolamine, unii-u57yow5553, gamma-diaethylaminopropanol german
12159
3-(dietilamino)propan-1-ol
CCN(CC)CCCO
622-93-5
C7H17NO
131.22
MFCD00002947
WKCYFSZDBICRKL-UHFFFAOYSA-N
3-diethylamino-1-propanol, 3-diethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-diethylamino, 3-diethylamino propanol, 3-diethylamino propyl alcohol, n,n-diethyl-3-hydroxypropylamine, diethylpropanolamine, unii-u57yow5553, gamma-diaethylaminopropanol german
12159
3-(dietilamino)propan-1-ol
CCN(CC)CCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Diethylamino-1-propanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 81°C to 83°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2N(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4425 to 1.4445
Cantidad 50 g
Beilstein 04,288
Gravedad específica 0.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido