Learn More
3-Dietoxifosforiloxi-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029049
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
165534-43-0
C11H14N3O5P
299.223
MFCD01236967
AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
4293995
(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il) fosfato de dietilo
CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
165534-43-0
C11H14N3O5P
299.223
MFCD01236967
AJDPNPAGZMZOMN-UHFFFAOYSA-N
depbt, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotrizin-4 3h-one, diethyl 4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl phosphate, diethyl 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl phosphate, 3-diethoxyphosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one, 3-diethoxyphosphinyl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxyphosphoryl oxy-1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 3-diethoxy-phosphoryloxy-3h-benzo d 1,2,3 triazin-4-one
4293995
(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il) fosfato de dietilo
CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Diethoxyphosphoryloxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Punto de fusión 71°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.22
Porcentaje de pureza 98%