Learn More
3'-Deoxi-2',3'-didehidrotimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15288155
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3056-17-5
C10H12N2O4
224.22
MFCD00132921
XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
18283
CHEBI:63581
1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
3056-17-5
C10H12N2O4
224.22
MFCD00132921
XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
18283
CHEBI:63581
1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Punto de fusión 162.0°C to 169.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 158929
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.