Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64098.MD
Detalles adicionales : CAS : 162401-62-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498696
  • 22.10€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
162401-62-9
258.221
IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
2394006
C1CC1COC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)OC(F)F
C12H12F2O4
MFCD04621687
3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy, roflumilast intermediate, roflumilast intermediate b, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoicacid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic aci, 3-cyclopropylmethoxy 4-difluoromethoxy benzoic acid
3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
Especificaciones
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
250mg
C12H12F2O4
11413145
IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
3-(cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
2394006
Solid
118°C to 120°C
162401-62-9
MFCD04621687
3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy, roflumilast intermediate, roflumilast intermediate b, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoicacid, 3-cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxy-benzoic aci, 3-cyclopropylmethoxy 4-difluoromethoxy benzoic acid
C1CC1COC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)OC(F)F
258.221
258.22
98%
Videos
SDS Documentos