Learn More
3-Ciclopropil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491099
98.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100114-57-6
C6H8N2
108.14
MFCD04970938,MFCD06739298
TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
7017816
5-cyclopropyl-1H-pyrazole
C1CC1C1=CC=NN1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100114-57-6
C6H8N2
108.14
MFCD04970938,MFCD06739298
TXWDVWSJMDFNQY-UHFFFAOYSA-N
7017816
5-cyclopropyl-1H-pyrazole
C1CC1C1=CC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Color Incolora
Cantidad 1 g
Beilstein 1561659
Sinónimo 3-cyclopropyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-cyclopropyl, 3-cyclopropylpyrazole, 1h-pyrazole,3-cyclopropyl, 3-cyclopropyl-2h-pyrazole, 3-cyclopropyl-1h-pyrazole 97+%, acmc-2097ms, 1h-pyrazole, 5-cyclopropyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido