Learn More
Ácido 3-ciclopentilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-97192
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
140-77-2
C8H14O2
142.20
MFCD00001392
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
8818
CHEBI:50899
ácido 3-ciclopentilpropanoico
OC(=O)CCC1CCCC1
140-77-2
C8H14O2
142.20
MFCD00001392
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
3-cyclopentylpropionic acid, cyclopentanepropanoic acid, cyclopentanepropionic acid, 3-cylcopentylpropanoic acid, cyclopentylpropionic acid, propionic acid, 3-cyclopentyl, 3-cyclopentyl-propionic acid, cypionic acid, 3-cyclopentylpropionicacid, cipionate
8818
CHEBI:50899
ácido 3-ciclopentilpropanoico
OC(=O)CCC1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopentylpropionic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9CH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4560 to 1.4580
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido