Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyclohexyl-1-methyl-2-thiohydantoin, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63167.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449708
  • 863.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD02855391
3-Cyclohexyl-1-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Especificaciones
3-Cyclohexyl-1-methyl-2-thiohydantoin
MFCD02855391
212.31
95%
5g
3-Cyclohexyl-1-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos