Learn More
Ácido 3-ciclohexenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033530
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
4771-80-6
C7H10O2
126.15
MFCD00013781
VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
20903
ácido ciclohex-3-eno-1-carboxílico
C1CC(CC=C1)C(=O)O
4771-80-6
C7H10O2
126.15
MFCD00013781
VUSWCWPCANWBFG-UHFFFAOYSA-N
3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydrobenzoic acid, 1-cyclohexene-4-carboxylic acid, delta3-cyclohexenylcarboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova, 3-cyclohexene carboxylic acid, kyselina 1,2,5,6-tetrahydrobenzoova czech, .delta.3-cyclohexenecarboxylic acid
20903
ácido ciclohex-3-eno-1-carboxílico
C1CC(CC=C1)C(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C
Color De azul grisáceo a marrón amarillento
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4800 to 1.4820
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyclohexenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.