Learn More
Cloruro de 3-ciclohexeno-1-carbonilo, 96 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3-ciclohexeno-1-carbonilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El cloruro de 3-ciclohexeno-1-carbonilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Cyclohexene-1-carbonyl chloride |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.6 |
Porcentaje de pureza | 96% |