missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cianopropildimetilclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4229154
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
18156-15-5
C6H12ClNSi
161.7
GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
87478
4-[cloro(dimetil)silil]butanonitrilo
C[Si](C)(CCCC#N)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
18156-15-5
C6H12ClNSi
161.7
GPIARXZSVWTOMD-UHFFFAOYSA-N
3-cyanopropyl dimethylchlorosilane, 4-chlorodimethylsilyl butanenitrile, 3-cyanopropyldimethylchlorosilane, chloro 3-cyanopropyl dimethylsilane, butanenitrile, 4-chlorodimethylsilyl, 4-chlorodimethylsilyl butyronitrile, 4-chloro dimethyl silyl butanenitrile, cyanopropyldimethylchlorosilane, chlorocyanopropyldimethylsilane, cyanopropyl dimethylchlorosilane
87478
4-[cloro(dimetil)silil]butanonitrilo
C[Si](C)(CCCC#N)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2Si(Cl)(CH2)3CN
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyanopropyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'