Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyanomethyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62669.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457706
  • 594.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
3-Cyanomethyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
3-Cyanomethyl-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
3-Cyanomethyl-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
261.1
96%
Videos
SDS Documentos