Learn More
3-Cyanobenzaldehyde, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 163900050
Detalles adicionales : CAS : 24964-64-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10635602
  • 98.90€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
24964-64-5
131.134
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
90670
C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
C8H5NO
MFCD00003344
3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
3-formylbenzonitrile
Especificación
3-Cyanobenzaldehyde
Glass bottle
76°C to 80°C
99%
98.5
99%
NCC6H4CHO
10, 671
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
3-formylbenzonitrile
90670
Crystalline Powder or Chunks
Authentic
White to Yellow
5g
24964-64-5
100.0
C8H5NO
MFCD00003344
3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
131.134
131.13
≥98.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Cyanobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación