Learn More
3-Ciano-4-metoxi-2-piridona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055646
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
21642-98-8
C7H6N2O2
150.14
MFCD00975442
MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 2-hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo, 3-cyano-4-methoxy-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-4-methoxy-nicotinonitrile, 3-cyano-4-methoxy-2-1h-pyridinone
2786702
COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1
21642-98-8
C7H6N2O2
150.14
MFCD00975442
MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 2-hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo, 3-cyano-4-methoxy-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-4-methoxy-nicotinonitrile, 3-cyano-4-methoxy-2-1h-pyridinone
2786702
COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1
Used as a intermediate for gimeracil and pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio para el gimeracil y para la aplicación farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Hidroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar lejos del agua/humedad y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Punto de fusión 278°C
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 5929290
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3-carbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino