Learn More
3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10443384
Click to view available options
5g, Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
CAS 351003-23-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H3ClFNO2S
Fórmula lineal FC6H3(CN)SO2Cl
Cantidad 5g
Sinónimo 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro, 3-cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-cyano-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-cyanobenzenesulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem5110, acmc-20a3ve
Clave InChI KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C#N)F
Nombre IUPAC 3-cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol) 219.62
PubChem CID 2778908
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.62
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.