Learn More
3-Ciano-2-piridona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055625
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
20577-27-9
C6H4N2O
120.111
MFCD00661865
DYUMBFTYRJMAFK-UHFFFAOYSA-N
3-cyano-2-hydroxypyridine, 2-hydroxynicotinonitrile, 2-hydroxy-3-cyanopyridine, 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxopyridine-3-carbonitrile, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2 1h-pyridinone, 3-cyano-2-pyridone, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
577543
2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
C1=CNC(=O)C(=C1)C#N
20577-27-9
C6H4N2O
120.111
MFCD00661865
DYUMBFTYRJMAFK-UHFFFAOYSA-N
3-cyano-2-hydroxypyridine, 2-hydroxynicotinonitrile, 2-hydroxy-3-cyanopyridine, 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxopyridine-3-carbonitrile, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2 1h-pyridinone, 3-cyano-2-pyridone, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-2-oxo, 2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
577543
2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
C1=CNC(=O)C(=C1)C#N
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar en el sector agroquímico, farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a – 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-pyridone
Punto de fusión 224°C to 226°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4661670
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido