missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-cromanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2700068
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
115822-57-6
C10H10O3
178.187
MFCD03783554
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
2795458
Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-3-carboxílico
C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
115822-57-6
C10H10O3
178.187
MFCD03783554
UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
2795458
Ácido 3,4-dihidro-2H-cromeno-3-carboxílico
C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3-Chromanecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'