missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Clorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044140
16.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2037-31-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004839
CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
16257
3-clorobencenetiol
SC1=CC=CC(Cl)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2037-31-2
C6H5ClS
144.62
MFCD00004839
CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
16257
3-clorobencenetiol
SC1=CC=CC(Cl)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophenol
Densidad 1.244
Punto de ebullición 104°C to 105°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.6021
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Beilstein 1854087
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.62
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'