Learn More
Cloruro de 3-clorotiofeno-2-carbonilo, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.04 |
Porcentaje de pureza | 97% |