Learn More
3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO08116DA
Detalles adicionales : CAS : 39244-08-1 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002404
  • 162.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
39244-08-1
218.669
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N
4962405
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl
C7H3ClO2S2
MFCD01927113
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
4-chlorothieno[2,3-b]thiophene-5-carboxylic acid
Especificación
3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
1g
97.0
C7H3ClO2S2
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
C1=CSC2=C1C(=C(S2)C(=O)O)Cl
218.669
218.68
Amber Glass Bottle
39244-08-1
97%
MFCD01927113
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-N
4-chlorothieno[2,3-b]thiophene-5-carboxylic acid
4962405
97%
Videos
SDS Documentación