Learn More
Ácido 3-clorotieno[2,3-b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541020
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
39244-08-1
C7H2ClO2S2
217.66
MFCD01927113
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
4962405
ácido 4-clorotieno[2,3-b]tiofeno-5-carboxílico
[O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
39244-08-1
C7H2ClO2S2
217.66
MFCD01927113
GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
4962405
ácido 4-clorotieno[2,3-b]tiofeno-5-carboxílico
[O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.68
Porcentaje de pureza 97%