Learn More
Clorhidrato de 3-(Clorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021085
20.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6959-48-4
C6H7Cl2N
164.029
MFCD00012818
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
23394
3-(clorometil)piridina; clorhidrato
C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6959-48-4
C6H7Cl2N
164.029
MFCD00012818
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
23394
3-(clorometil)piridina; clorhidrato
C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 136°C to 142°C
pH 3
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%