Learn More
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10637164
131.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63024-77-1
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00000682
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
2733324
cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63024-77-1
C8H6Cl2O
189.04
MFCD00000682
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
2733324
cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 149°C to 150°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4COCl
Índice de refracción 1.5738 to 1.5748
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido