Learn More
3-(clorometil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10440564
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
135654-16-9
C8H8ClNO
169.608
MFCD00175948
OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
737145
3-(clorometil)benzamida
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
135654-16-9
C8H8ClNO
169.608
MFCD00175948
OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
737145
3-(clorometil)benzamida
C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Nombre del producto químico o material 3-(chloromethyl)benzamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH2ClC6H4C(O)NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.