Learn More
Ácido 3-cloroisonicotínico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228516
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
88912-27-0
C6H4ClNO2
157.56
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
2735816
ácido 3-cloropiridina-4-carboxílico
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
88912-27-0
C6H4ClNO2
157.56
MFCD03094685
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinic acid, 3-chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloro-4-pyridinecarboxylicacid, pubchem5087, acmc-209qxw, 3-chloroisonicotinic cid, 3-chloro-isonicotinic acid, ksc447s3l
2735816
ácido 3-cloropiridina-4-carboxílico
C1=CN=CC(=C1C(=O)O)Cl
Nombre del producto químico o material 3-Chloroisonicotinic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227°C to 229°C
Color Negro a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloroisonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.