Learn More
3-Chlorobenzoyl chloride, 99+%, Acros Organics
Marca: Acros Organics 108741000
Detalles adicionales : CAS : 618-46-2 Peso : 0.18600kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. | 100mL |
---|---|
Envase | Glass bottle |
618-46-2 | |
175.01 | |
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N | |
69252 | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)Cl |
C7H4Cl2O | |
MFCD00000671 | |
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride | |
3-chlorobenzoyl chloride |
Especificaciones
3-Chlorobenzoyl chloride | |
110°C | |
Glass bottle | |
1.36 | |
Colorless | |
99+% | |
99.0 | |
0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC) | |
ClC6H4COCl | |
09, 338 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)Cl | |
175.01 | |
175.01 | |
99+% |
1.3600g/mL | |
Authentic | |
1.5680 to 1.5700 | |
223.0°C to 225.0°C | |
100mL | |
618-46-2 | |
100.0 | |
C7H4Cl2O | |
MFCD00000671 | |
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride | |
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N | |
3-chlorobenzoyl chloride | |
69252 | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
- 3-Chlorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.