Learn More
Cloruro de 3-clorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021247
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
cloruro de 3-clorobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
cloruro de 3-clorobenzoilo
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoyl chloride
Densidad 1.368
Punto de ebullición 224°C to 225°C
Temperatura de inflamación 117°C (242°F)
Olor Acidic
Índice de refracción 1.569
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 386256
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.