Learn More
Ácido 3-clorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081015
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
535-80-8
C7H5ClO2
156.565
MFCD00002491
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
447
CHEBI:49410
3-ácido clorobenzoico
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
535-80-8
C7H5ClO2
156.565
MFCD00002491
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
447
CHEBI:49410
3-ácido clorobenzoico
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
A Pseudomonas species which utilized 3-chlorobenzoic acid as a carbon source converted this compound to 3-hydroxybenzoic and 2, 5-dihydroxybenzoic acids. A methanogenic consortium able to use 3-chlorobenzoic acid as its sole energy and carbon source was enriched from anaerobic sewage sludge. A Pseudomonas putida strain 87 capable of assimilating 3-chlorobenzoic acid as a sole source of carbon and energy (3Cba+) was isolated. coupling of 3-chlorobenzoic acid with phenylboronic acid proceeds at room temperature using 0.5 % Pd and at 100°C using 0.1 % Pd to provide the coupled product in 97 % yeild.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una especie de pseudomonas que utilizaba el ácido 3-clorobenzoico como fuente de carbono convirtió este compuesto en ácidos 3-hidroxibenzoico y 2, 5-dihidroxibenzoico. Un consorcio metanogénico capaz de utilizar el ácido 3-clorobenzoico como única fuente de energía y carbono se enriqueció a partir de yodos anaerobios de aguas residuales. Se aisló una cepa de pseudomonas putida 87 capaz de asimilar el ácido 3-clorobenzoico como única fuente de carbono y energía (3Cba+). El acoplamiento del ácido 3-clorobenzoico con ácido fenilborónico procede a temperatura ambiente con 0,5 % de Pd y 100 °C con 0,1 % de Pd para proporcionar el producto acoplado en 97 % de producción.
Solubilidad
Soluble en agua (0,45 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzoic acid
Punto de fusión 154°C to 160°C
Punto de ebullición 274°C to 276°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 907218
Índice Merck 14,2123
Información de solubilidad Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 99%