Learn More
Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690350
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.07
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
17909
cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.07
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
17909
cloruro de 3-clorobencenosulfonilo
C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4990g/mL
Punto de ebullición 102°C (0.9 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5670 to 1.569
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.499
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.