missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7080659
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión ∼21°C
Densidad 1.499
Punto de ebullición 102°C to 104°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2937139
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 3-cloruro de clorobencenosulfonilo
PubChem CID 17909
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'