Learn More
3-Clorobencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058325
34.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17260-71-8
C6H6ClNO2S
191.63
MFCD00051976
WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
519377
3-clorobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
17260-71-8
C6H6ClNO2S
191.63
MFCD00051976
WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
519377
3-clorobencenosulfonamida
NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
It can react with 1-chloro-4-isocyanato-benzene to prepare C13H10Cl2N2O3S in the presence of 1 N aq. NaOH and solvent acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede reaccionar con el 1-cloro-4-isocianato-benceno para preparar C13H10Cl2N2O3S en presencia de 1 N aq. NaOH y acetona disolvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chlorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2832245
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.64
Porcentaje de pureza 98%