Learn More
Clorhidrato de [3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridil]metilamina, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methylamine hydrochloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Amber Glass Bottle |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.05 |
Porcentaje de pureza | 97% |