Learn More
Ácido 3-cloro-5-metoxibencenoborónico, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 185°C to 189°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.4 |
Porcentaje de pureza | 94% |