Learn More
3-chloro-5-fluorobenzyl Bromide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 374700050
Detalles adicionales : CAS : 493024-39-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10616083
  • 266.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
493024-39-8
223.47
PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
2734834
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CBr
C7H5BrClF
MFCD03788472
3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
1-(bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene
Especificaciones
25°C to 30°C
3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Glass bottle
493024-39-8
100.0
C7H5BrClF
MFCD03788472
PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
1-(bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene
2734834
Low Melting Crystals, Crystalline Mass or Liquid After Melting
5g
Authentic
White
96.0
97%
ClC6H3(F)CH2Br
3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CBr
223.47
223.47
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos