Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico. Actúa como reactivo protector y se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico. Actúa como reactivo protector y se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.56 |
Porcentaje de pureza | 97% |