Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ A10728.14
Detalles adicionales : CAS : 17530-69-7 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499592
  • 137.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
17530-69-7
158.625
PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
140243
CC1(CC(=CC(=O)C1)Cl)C
C8H11ClO
MFCD00051620
3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Especificación
3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
25g
C8H11ClO
1099253
PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
140243
96%
44°C to 46°C (0.1mmHg)
17530-69-7
MFCD00051620
3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
CC1(CC(=CC(=O)C1)Cl)C
158.625
158.63