missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar H32343.06

Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15495057

  • 265.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1092460-77-9
243.006
KKXPAIGCYQCQHM-UHFFFAOYSA-N
21275239
C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)C(F)(F)F
C8H3Cl2F3O
MFCD11519325
3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, jrd
3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride

Especificaciones

3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Moisture sensitive
5g
C8H3Cl2F3O
UN3265
KKXPAIGCYQCQHM-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
21275239
Liquid
1.503
Colorless
1092460-77-9
MFCD11519325
3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, jrd
C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)C(F)(F)F
243.006
243.01
97%
Videos
SDS Documentos