Learn More
Ácido 3-cloro-4-metilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-chloro-4-methylphenylboronic acid |
Punto de fusión | 228.3°C to 231.5°C |
% mín. CAS | 96.0 |
Color | Blanco |
% máx. CAS | 100.0 |
Cantidad | 10 g |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Polvo cristalino o copos |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.