Learn More
3-cloro-4-metil-7-hidroxicumarina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10607040
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
6174-86-3
C10H7ClO3
210.61
MFCD00006851
ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
chlorferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin, chlorferron, 3-chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-chlorocoumarin, chlorferon, 3-chloro-4-methylumbelliferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl
5355079
CHEBI:38620
3-cloro-7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
CC1=C(Cl)C(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
6174-86-3
C10H7ClO3
210.61
MFCD00006851
ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
chlorferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin, chlorferron, 3-chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-chlorocoumarin, chlorferon, 3-chloro-4-methylumbelliferone, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl
5355079
CHEBI:38620
3-cloro-7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
CC1=C(Cl)C(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Nombre del producto químico o material 3-chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246.0°C to 247.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.