Learn More
3-Cloro-4-fluorobenceno-1-tiol, téc., Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699828
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
60811-23-6
C6H3ClFS
161.60
MFCD00052938
SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
2734197
3-cloro-4-fluorobencenotiol
FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
60811-23-6
C6H3ClFS
161.60
MFCD00052938
SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
2734197
3-cloro-4-fluorobencenotiol
FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.61
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico