missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Cloro-4-fluoroanisol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11440557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
202925-07-3
C7H6ClFO
160.572
MFCD00070778
RWKKEILFRAYSDQ-UHFFFAOYSA-N
2773585
2-cloro-1-fluoro-4-metoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)F)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
202925-07-3
C7H6ClFO
160.572
MFCD00070778
RWKKEILFRAYSDQ-UHFFFAOYSA-N
2773585
2-cloro-1-fluoro-4-metoxibenceno
COC1=CC(=C(C=C1)F)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-fluoroanisole
Densidad 1.265
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloro-4-fluoroanisole, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-methoxy, pubchem2660, acmc-1ckw3, 2-chloro-1-fluoro-4-methoxy-benzene, benzene,2-chloro-1-fluoro-4-methoxy, 2-chloranyl-1-fluoranyl-4-methoxy-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'