Learn More
Alfa Aesar™ 3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A15158.22
Detalles adicionales : CAS : 2923-66-2 Peso : 0.10000kg
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442148
  • 705.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
2923-66-2
172.583
PCJPESKRPOTNGU-UHFFFAOYSA-N
520422
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)Cl
C8H6ClFO
MFCD00042203
3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl, 1-3-chloro-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4202, ksc699k7b, 3-chloro-4-fluoro acetophenone
1-(3-cloro-4-fluorofenil)etanona
Especificaciones
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
36°C to 42°C
2923-66-2
MFCD00042203
3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-fluorophenyl, 1-3-chloro-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4202, ksc699k7b, 3-chloro-4-fluoro acetophenone
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)Cl
172.583
172.59
126°C to 127°C (15mmHg)
100g
C8H6ClFO
3117772
PCJPESKRPOTNGU-UHFFFAOYSA-N
1-(3-cloro-4-fluorofenil)etanona
520422
97%
Videos
SDS Documentos