Learn More
3-Cloro-2-metilpropeno, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88641
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
563-47-3
C4H7Cl
90.55
MFCD00000953
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
11241
CHEBI:82419
3-chloro-2-methylprop-1-ene
CC(=C)CCl
563-47-3
C4H7Cl
90.55
MFCD00000953
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
11241
CHEBI:82419
3-chloro-2-methylprop-1-ene
CC(=C)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylpropene
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 71°C to 72°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CH2Cl
Índice de refracción 1.4262 to 1.4282
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, 209
Índice Merck 15, 2150
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.42 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 90%
Grado Technical
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.