Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510618
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
80563-86-6
C7H6Cl2O2S
225.083
ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
522734
cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo
CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
80563-86-6
C7H6Cl2O2S
225.083
ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
522734
cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo
CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 95%