Learn More
3′-Chloro-2′-methylacetanilide, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar B22562.22
Detalles adicionales : CAS : 7463-35-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309779
  • 130.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7463-35-6
183.635
NALGTKRTIJHBBK-UHFFFAOYSA-N
81969
CC1=C(C=CC=C1Cl)NC(=O)C
C9H10ClNO
MFCD00018264
n-3-chloro-2-methylphenyl acetamide, 3-chloro-2-methylacetanilide, acetamide, n-3-chloro-2-methylphenyl, 3'-chloro-2'-methylacetanilide, 3-chloro-2-methyl-n-acetylaniline, 3'-chloro-o-acetotoluidide, 3'-chloro-ortho-acetotoluidide, n-acetyl-3-chloro-2-methylaniline, 2-acetamido-6-chlorotoluene, n-2-methyl-3-chlorophenyl acetamide
N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
Especificaciones
3′-Chloro-2′-methylacetanilide
155°C to 157°C
7463-35-6
MFCD00018264
NALGTKRTIJHBBK-UHFFFAOYSA-N
N-(3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
81969
98%
Plastic bottle
100g
C9H10ClNO
n-3-chloro-2-methylphenyl acetamide, 3-chloro-2-methylacetanilide, acetamide, n-3-chloro-2-methylphenyl, 3'-chloro-2'-methylacetanilide, 3-chloro-2-methyl-n-acetylaniline, 3'-chloro-o-acetotoluidide, 3'-chloro-ortho-acetotoluidide, n-acetyl-3-chloro-2-methylaniline, 2-acetamido-6-chlorotoluene, n-2-methyl-3-chlorophenyl acetamide
CC1=C(C=CC=C1Cl)NC(=O)C
183.635
183.64